Merck
ENAH93E759FE
Enamine
5-ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)thiophen-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.34
MDL番号:
Iupac Name
(2-amino-5-ethyl-3-thienyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c1-3-11-8-12(14(15)18-11)13(16)9-4-6-10(17-2)7-5-9/h4-8H,3,15H2,1-2H3
InChI Key
WDAZPZGZSHLBCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18386253
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18386253