Merck
ENAH93E759E2
Enamine
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(piperidin-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.34
MDL番号:
Iupac Name
(2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(piperidin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-9-6-4-5-7-14-9/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t9?,10-/m1/s1
InChI Key
CLBXRMZQUKCXFD-QVDQXJPCSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620804
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620804
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)