Merck
ENAH93E75942
Enamine
N-(azetidin-3-yl)pyrimidin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.1
MDL番号:
Iupac Name
N-(azetidin-3-yl)pyrimidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c1-2-8-5-10-7(1)11-6-3-9-4-6;;/h1-2,5-6,9H,3-4H2,(H,8,10,11);2*1H
InChI Key
SZRNWDAEJIHNFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265209
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265209
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)