Merck
ENAH93E75935
Enamine
1,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-5-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.15
MDL番号:
Iupac Name
1,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-5-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3O.2ClH/c12-7-8(11-6-5-10-7)1-3-9-4-2-8;;/h9,11H,1-6H2,(H,10,12);2*1H
InChI Key
OXFSLLMEPPTYDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19348297
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19348297
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)