Merck
ENAH93E758DD
Enamine
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[(piperidin-4-yl)methyl]morpholine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.26
MDL番号:
Iupac Name
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O.2ClH/c1-10-7-14(8-11(2)15-10)9-12-3-5-13-6-4-12;;/h10-13H,3-9H2,1-2H3;2*1H/t10-,11+;;
InChI Key
UOIUVFCEFCARHE-HVNHDPPXSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860729
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860729