Merck
ENAH93E758B6
Enamine
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.95
MDL番号:
Iupac Name
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl3N.ClH/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10;/h2-3,11H,1H3;1H
InChI Key
BGJOPDXBRZVJPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042