Merck
ENAH93E757C9
Enamine
5-tert-butyl-N-[(1r,3r)-3-(aminomethyl)-3-phenylcyclobutyl]-4,5-dihydro-1,2-oxazole-3-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
365.9
MDL番号:
Iupac Name
N-((1r,3r)-3-(aminomethyl)-3-phenylcyclobutyl)-5-(tert-butyl)-2,5-dihydroisoxazole-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C19H27N3O2.ClH/c1-18(2,3)16-9-15(22-24-16)17(23)21-14-10-19(11-14,12-20)13-7-5-4-6-8-13;/h4-9,14,16,22H,10-12,20H2,1-3H3,(H,21,23);1H/t14-,16?,19+;
InChI Key
CPEQUZQCYOVHAZ-NZJIMDBZSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676463