Merck
ENAH93E75582
Enamine
2-[1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.63
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)6(4-5-11)2-1-3-6;/h1-5,11H2;1H
InChI Key
KXXPBFFBDUBUHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22105018
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22105018