Merck
ENAH93E7554D
Enamine
(4-cyclopropylpyridin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
(4-cyclopropyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-6-9-5-8(3-4-11-9)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6,10H2
InChI Key
WZMNLBVMWZWZKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)