Merck
ENAH93E7551E
Enamine
(2-tert-butyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.23
MDL番号:
Iupac Name
(2-tert-butyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-8(2,3)7-10-5-6(4-9)11-7/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
VCIZQOHOIPAJLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254435
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254435
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)