Merck
ENAH93E7550B
Enamine
1-{1-methyl-2-oxabicyclo[3.1.1]heptan-5-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[3.1.1]heptan-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-7-4-8(5-7,6-9)2-3-10-7;/h2-6,9H2,1H3;1H
InChI Key
JVLRCGZLWLYRIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676840
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676840