Merck
ENAH93E754E8
Enamine
7-amino-2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.23
MDL番号:
mp
117-119
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-7-amine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-3-1-2-6-4-5-12(10,11)8(6)7/h1-3H,4-5,9H2
InChI Key
KIEQGEBGYOOELD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81595
Melting Point
117-119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81595