Merck
ENAH93E75429
Enamine
2-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.13
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9FN2.2ClH/c12-11-9(2-1-3-10(11)13)8-4-6-14-7-5-8;;/h1-7H,13H2;2*1H
InChI Key
HBEAKVVTBCZHPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620133
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)