Merck
ENAH93E7540D
Enamine
2,7-naphthyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
Iupac Name
[2,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-8-5-11-4-6-3-10-2-1-7(6)8/h1-5H,9H2
InChI Key
MWSIIKRHFAHNRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)