Merck
ENAH93E753E7
Enamine
1-(2-fluoroethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.6
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FN.ClH/c6-4-3-5(7)1-2-5;/h1-4,7H2;1H
InChI Key
AAEPOLFKASJFNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621791
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621791