Merck
ENAH93E753BD
Enamine
1-{bicyclo[2.1.1]hexan-2-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.65
MDL番号:
Iupac Name
bicyclo[2.1.1]hexan-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-4-7-3-5-1-6(7)2-5;/h5-7H,1-4,8H2;1H
InChI Key
CDFIZIGJMMPNHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571548
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571548
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)