Merck
ENAH93E753A6
Enamine
3-tert-butyl-1,2-dihydropyrazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrazin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-7(11)10-5-4-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
YXUPXUSZVZZXRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)