Merck
ENAH93E7537C
Enamine
1-{[3-(difluoromethoxy)phenyl]methoxy}propan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.24
MDL番号:
Iupac Name
1-((3-(difluoromethoxy)benzyl)oxy)propan-2-amine
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2/c1-8(14)6-15-7-9-3-2-4-10(5-9)16-11(12)13/h2-5,8,11H,6-7,14H2,1H3
InChI Key
AOHRQOMMFIHKBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11999383
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11999383