Merck
ENAH93E75369
Enamine
N-methyl-N-(oxolan-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-6(9)8(2)7-3-4-10-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
CDXKVRHIBKFDJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027443
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027443