Merck
ENAH93E752D1
Enamine
1-{2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
(2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-8-5-9(7-11-8)3-1-2-4-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI Key
ZKXGOJDOZVXYEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690327
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690327
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)