Merck
ENAH93E7525E
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.67
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h5-6H,1-4,10H2;1H
InChI Key
BCPDOGUBHFRGQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658380
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658380
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)