Merck
ENAH93E751F5
Enamine
(3-aminopropyl)urea dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-aminopropyl)urea dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11N3O.2ClH/c5-2-1-3-7-4(6)8;;/h1-3,5H2,(H3,6,7,8);2*1H
InChI Key
SBUDBYWYNBQQDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860954
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860954
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)