Merck
ENAH93E75077
Enamine
2-bromo-5-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.51
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-hydrazineylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2.ClH/c8-6-2-1-4(10-9)3-5(6)7(11)12;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);1H
InChI Key
KGOJGSNIBDYDBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549876
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549876