Merck
ENAH93E74FF1
Enamine
N-[(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methylidene]hydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dimethyl-3-(nitrosomethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-5-4-9(2)8-6(5)3-7-10/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
GCJAPJHRYHWZCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573171
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573171
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)