Merck
ENAH93E74FE9
Enamine
3,3-difluoropropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.06
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H4F2O2/c4-2(5)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChI Key
SHJWFIDAWODQSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)