Merck
ENAH93E74F0B
Enamine
2-cyclopropyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.11
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c7-6(8,9)5(12,4(10)11)3-1-2-3/h3,12H,1-2H2,(H,10,11)
InChI Key
OQBSVDKCBIBDSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26636016
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26636016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)