Merck
ENAH93E74F08
Enamine
1-(trimethyl-1H-imidazol-4-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,2,5-trimethyl-1H-imidazol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5-8(6(2)11)9-7(3)10(5)4/h1-4H3
InChI Key
AHFYCVRCQZFVAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6812523
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6812523
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)