Merck
ENAH93E74EC3
Enamine
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11(13)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI Key
LHHUTFSBQNIGCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)