Merck
ENAH93E74EA8
Enamine
4-nitrocyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
Iupac Name
4-nitrocyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2
InChI Key
RFHYQGJFKZEPEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7026757
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7026757