Merck
ENAH93E74E5E
Enamine
3-ethyl-4-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.15
MDL番号:
Iupac Name
3-ethyl-4-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-3-5-4(2)6(7(9)10)11-8-5/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
DFHPRLGWOIJFMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492681
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492681