Merck
ENAH93E74E4C
Enamine
methyl 1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)7-5-10-11(6-7)8-3-2-4-8/h5-6,8H,2-4H2,1H3
InChI Key
BUNJQMHHECBBNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548987
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548987
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)