Merck
ENAH93E74E29
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.69
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-12-5-4-8-2-3-9(11(13)14)6-10(8)7-12;/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
PPVNRBGXVHHCGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673407
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673407