Merck
ENAH93E74E10
Enamine
bicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
mp
51-52
Iupac Name
bicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6(9)7-2-1-5(3-7)4-7/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI Key
UOABUWSTCXPWNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115368
Melting Point
51-52
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115368