Merck
ENAH93E74DCB
Enamine
8,8-difluorodispiro[3.1.3^{6}.1^{4}]decane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.23
MDL番号:
Iupac Name
8,8-difluorodispiro[3.1.3(6).1(4)]decane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14F2O2/c12-11(13)5-10(6-11)3-9(4-10)1-7(2-9)8(14)15/h7H,1-6H2,(H,14,15)
InChI Key
ZBAZLXIDEDSHIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493533
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493533