Merck
ENAH93E74D2E
Enamine
dispiro[3.0.3^{5}.1^{4}]nonan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.22
MDL番号:
Iupac Name
dispiro[3.0.3(5).1(4)]nonan-2-amine
Inchi Code
1S/C9H15N/c10-7-4-9(5-7)6-8(9)2-1-3-8/h7H,1-6,10H2
InChI Key
OFDITLFIQQZFKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500480
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)