Merck
ENAH93E74D2C
Enamine
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)6-3-2-5(8)4-11-6/h2-4H,1H3
InChI Key
KQGUEJHHBPAHTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)