Merck
ENAH93E74D15
Enamine
7-methyl-6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
7-methyl-6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-7-2-3-8(6-10-7)4-9-5-8;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
MFXNXCHEWDQCNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678618
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678618