Merck
ENAH93E74CF6
Enamine
ethyl 2-fluoro-2-(4-oxocyclohexyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-fluoro-2-(4-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15FO3/c1-2-14-10(13)9(11)7-3-5-8(12)6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI Key
KBSWSFLKHYVHTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678810
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678810