Merck
ENAH93E74CB0
Enamine
3-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.71
MDL番号:
mp
225-227
Iupac Name
3-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H10N2O2.ClH/c17-14(18)12-13(10-6-2-1-3-7-10)16-9-5-4-8-11(16)15-12;/h1-9H,(H,17,18);1H
InChI Key
KXBSFZCXNLIPEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862657
Melting Point
225-227
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)