Merck
ENAH93E74BC2
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-indole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO2/c12-10(13)6-14-4-3-7-1-2-8(11(15)16)5-9(7)14/h1-5,10H,6H2,(H,15,16)
InChI Key
INNWLLCIYIWCFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24253909
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24253909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)