Merck
ENAH93E74AB9
Enamine
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-6-4-10-7-3-1-2-5(8(12)13)11(6)7/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
IRIVHQSMRGGEQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6275921
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6275921