Merck
ENAH93E74A68
Enamine
tert-butyl 2-(aminomethyl)oxolane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(12)10(7-11)5-4-6-13-10/h4-7,11H2,1-3H3
InChI Key
HOMXCSQFCYQLTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365734
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)