Merck
ENAH93E74850
Enamine
tert-butyl (2R,4S)-2-(2-aminoethyl)-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2R,4S)-2-(2-aminoethyl)-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14-8-10(16-4)7-9(14)5-6-13/h9-10H,5-8,13H2,1-4H3/t9-,10+/m1/s1
InChI Key
RLSACDWQJOOBDM-ZJUUUORDSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674056
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674056
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)