Merck
ENAH93E74847
Enamine
tert-butyl 6-(aminomethyl)-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-(aminomethyl)-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-5-6-16-9-12(4,7-13)8-14/h5-9,13H2,1-4H3
InChI Key
FMEBLUUGDBXXLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536809
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536809