Merck
ENAH93E74811
Enamine
4-bromo-N-(cyclopropylmethyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.58
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-N-(cyclopropylmethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-8-1-2-8;/h3-6,8,12H,1-2,7H2;1H
InChI Key
RWWOHISKMZNJDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862708
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862708