Merck
ENAH93E746D7
Enamine
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.9
MDL番号:
mp
38-42
Iupac Name
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrF2IN/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
InChI Key
HDYMHMVMESSXBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
Melting Point
38-42
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)