Merck
ENAH93E746AC
Enamine
7-bromo-2-chloro-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.52
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-2-chlorothiazolo[5,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2S/c7-3-1-9-2-4-5(3)10-6(8)11-4/h1-2H
InChI Key
TUOWPSYZMJWVNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542470
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542470
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)