Merck
ENAH93E74673
Enamine
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.06
MDL番号:
Iupac Name
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
HOOAKBIDTVTQCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)