Merck
ENAH93E74660
Enamine
6-bromo-7-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.48
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-7-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-2-1-5-3-4-10-11(5)7(6)9/h1-4H
InChI Key
QDFKAZLNLYFINQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6782344
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6782344