Merck
ENAH93E74638
Enamine
2-(1-aminocyclobutyl)pyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.67
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-aminocyclobutyl)pyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c10-9(2-1-3-9)8-11-4-6(5-12-8)7(13)14;/h4-5H,1-3,10H2,(H,13,14);1H
InChI Key
ISDHHHVBSIGYSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624043
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)